Merck
E1521
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン
BioXtra
別名:
1,2-ジアミノエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2NH2
CAS Number:
分子量:
60.10
Beilstein:
605263
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39030201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Bp:
118 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
2.07 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioXtra
アッセイ
>99%
フォーム
liquid
自己発火温度
716 °F
expl. lim.
16 %
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
強熱残分
≤0.1%
屈折率
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 110 g/L)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble at 
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
官能基
amine
SMILES記法
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI Key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... FNTA(2339)
詳細
Ethylenediamine (en) is a linear aliphatic diamine that can be synthesized by reacting ethanolamine and ammonia in the presence of zeolite catalyst. Its effect as an allergen has been investigated. It participates in the synthesis of metal chalcogenides and thiogallates.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エチレンジアミン
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E1521-VAR:
E1521-BULK:
E1521-250ML:4548173964270
E1521-1L:4548173964263
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)