Merck
DUO92008
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ検出試薬Red
別名:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品種目
Duolink®
品質水準
テクニック
proximity ligation assay: suitable
蛍光検出
λex 594 nm; λem 624 nm (Texas Red®, Zeiss Filter set 31)
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Duolink®近接ライゲーションアッセイ(PLA®は、固定化した細胞や組織サンプルにおける、タンパク質相互作用、翻訳後修飾、およびタンパク質の発現レベルの、1分子レベルでの内在的検出を可能にします。
本製品の使用についてはDuolink® In Situ蛍光プロトコールに従ってください。手短なインストラクションのセットもご利用できます。
弊社のDuolink® PLAリソースセンターをご参照いただき、Duolink®実験の方法、アプリケーション、トラブルシューティングなどに関する情報をご覧ください。
Duolink® PLA in situ実験を完璧に実施するためには、2つのターゲットエピトープを認識する、2つの一次抗体(PLA、IHC、ICCまたはIFに使用可能)が必要になります。他の必要な試薬には、異なる種に由来するPLAプローブのペア(1つのPLUSおよび1つのMINUS)、検出試薬、洗浄バッファー、および封入剤が含まれます。一次抗体は、Duolink® PLAプローブとして、同じ種に由来する必要があることに注意してください。分析は、標準的な免疫蛍光アッセイ用の備品を使用して実施されます。
特異性
Red蛍光検出試薬には、しばしばTexas Red®フィルターが使用されます。
アプリケーションノート
異なる種に由来する2つの一次抗体が必要です。固定化、ブロッキング、タイター条件を最適化するためには、使用する一次抗体(IgGクラス、モノまたはポリクローナル)を、標準的な免疫蛍光(IF)、免疫組織化学(IHC)または免疫細胞化学(ICC)アッセイにおいてテストしてください。Duolink® in situ試薬は、固体化細胞、サイトスピン細胞、スライド上で培養した細胞、ホルマリン固定化パラフィン包埋(FFPE)および、新鮮または冷凍組織での使用に適しています。最小細胞数の要求はありません。
弊社のカスタムサービスプログラムをご覧いただき、お客様のDuolink®プロジェクトを促進してください
Duolink®製品リストのすべてをご覧ください
特異性
Red蛍光検出試薬には、しばしばTexas Red®フィルターが使用されます。
アプリケーションノート
異なる種に由来する2つの一次抗体が必要です。ご使用になる一次抗体(IgGクラス、モノまたはポリクローナル)を標準免疫蛍光(IF)アッセイ、免疫組織染色(IHC)アッセイまたは免疫細胞染色(ICC)アッセイで検査し、最適な固定、ブロッキングおよび力価の条件を確認してください。Duolink® in situ試薬は、固定細胞、サイトスピン細胞、スライド上で増殖した細胞、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)切片、または組織 (新鮮または凍結)への使用に適しています。細胞の最小数は不要です。
私たちはお客様と協力して作業します。私たちのカスタム・サービス・プログラムに対する理解が深まると、お客様のDuolink®プロジェクトが加速されます。
Duolink®全製品のリストをご覧ください。
特徴および利点
  • 過剰発現や遺伝子操作は必要ありません
  • 高い特異性(少ない偽陽性)
  • ローリングサークル増幅による単分子での検出
  • 相対定量が可能
  • 特別な装置は不要
  • FRETよりも迅速かつシンプル
  • 共IPよりも正確
  • 論文報告に使用できる結果
構成
本製品は以下によって構成されます:
  • 5倍ライゲーション - PLAプローブにハイブリダイズするオリゴヌクレオチドと、リガーゼを除いてライゲーションに必要なコンポーネントのすべてを含みます
  • 1倍リガーゼ(1 ユニット/μL)
  • 1倍ポリメラーゼ(10 ユニット/μL)
5倍増幅Red - ポリメラーゼを除いて、ローリングサークル増幅(RCA)に必要なコンポーネントのすべてを含みます。また本製品は、RCA生成物にハイブリダイズする、蛍光標識オリゴヌクレオチドプローブを含みます。
詳細についてはデータシートをご覧ください。
検出キットには含まれません:
一次抗体、PLAプローブ、洗浄バッファー、封入剤
法的情報
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)