D9163
DL-ジチオトレイトール
suitable for electrophoresis, ≥99%
別名:
threo-1,4-ジメルカプト-2,3-ブタンジオール, Cleland試薬, DTT
About This Item
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: reductant
テクニック
electrophoresis: suitable
mp
40-44 °C
41-44 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Absorption
≤0.04 at 280 at 0.02 M
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI Key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D9163-BULK:
D9163-VAR:
D9163-EW:
D9163-5G:
D9163-1G:
D9163-25G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)