D7295
デオキシヌクレオチド混合液、10 mM
Molecular Biology Reagent
別名:
デオキシヌクレオチド混合液、10 mM
品質水準
フォーム
liquid
濃度
10 mM
色
colorless
アプリケーション
agriculture
その他の活性
DNase, RNase, none detected
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
ヌクレオチドは(DNAやRNAのような)核酸の単量体、またはサブユニットとしての機能する有機分子です。核酸のビルディングブロックであるヌクレオチドは、含窒素塩基(プリンまたはピリミジン)、五炭糖(リボースまたはデオキシリボース)および少なくとも1つのリン酸基から成り立っています。リン酸基を付加したヌクレオシドはヌクレオチドとなります。デオキシヌクレオチドミックスは、事前に混合された便利なdNTP溶液で、高品質な分子生物学グレードの水の中にそれぞれ10 mMの超高純度dATP、dCTP、dGTP、TTPナトリウム塩を含有しています。標準的な50 µLのPCR反応には1 µLで十分です。
アプリケーション
dNTPミックスは、次の用途で使用されています:
- 昆虫、 真菌、 ウイルス、ヒト、から単離されたゲノムDNAのPCR増幅
- 全RNAからcDNAへの逆転写
- ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)のDNA増幅ミックスの成分として
- ルーチンのロングPCR
- 手動または自動のDNA配列決定
- cDNA合成 反応標識
特徴および利点
- それぞれのdNTPの純度:99%以上
- 便利な調剤;50 µL PCR当たり1 µLを使用
- それぞれ等モル数のdTNPのため最低限のピペッティングで可
- PCRでのコンタミネーションのリスクを最小限に
- 超高純度dNTPは重要なPCR反応に最大の再現性と収量を与えることができます。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under デオキシヌクレオチド混合液、10 mM
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
D7295-.2ML-KC:
D7295-20X.2ML:
D7295-1VL:
D7295-.25ML:
D7295-25ML:
D7295-.2ML:
D7295-25ML-KC:
D7295-5ML:
D7295-5ML-KC:
D7295-.25ML-KC:
D7295-50UL-KC:
D7295-BULK:
D7295-EW:
D7295-.5ML-KC:
D7295-.5ML:
D7295-20X.2ML-KC:
D7295-VAR: