CB0500
セルリティック™ B プラスキット
For bacterial lysis
別名:
Lysis and protein extraction kit
品質水準
使用法
1 kit sufficient for 50 g fresh or frozen cell paste lysis.
テクニック
protein extraction: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
CelLytic™ B Plusキットは細胞を効率的に溶解し、グラム陰性菌をはじめ溶解が難しいグラム陽性菌からもタンパク質を抽出できるように設計されています。これはリゾチ-ム、Benzonase®、プロテア-ゼと合わせて独自の非イオン性界面活性剤であるCelLytic B(スタンダ-ド)を用いることにより実現しています。このキット一つで、様々な種類のバクテリアからタンパク質を抽出することができます。
アプリケーション
本キットは、FLAG®、HIS-Select™、グルタチオンS-トランスフェラーゼをベースとしたアフィニティークロマトグラフィータンパク質精製システムに適用可能です。CelLytic B 溶解試薬に含まれている界面活性剤は、必要に応じて、透析または硫酸アンモニウム沈殿によってタンパク質から除去できます。組み換え体の最終的な純度は、従来の抽出法で得られる純度より通常高くなります。これは、非イオン性界面活性剤を含む粗タンパク質溶液により、クロマトグラフィーの際に生じる非特異的結合の多くが解消されるためです。この穏和な界面活性剤は、多くの酵素測定またはタンパク質定量に影響を及ぼしません。
特徴および利点
- グラム陽性菌とグラム陰性菌の両方を溶解
- 超音波処理よりも効率的
- アフィニティ-精製に対応
- その後の可溶化用に封入体を分離
- 未変性の細胞ライセ-トでタンパク質機能を保持
その他情報
CelLytic™ B Plus Kitには、グラム陰性菌およびグラム陽性菌の双方を溶解するのに必要な試薬がすべて含まれています。本キットには、タンパク質の分解を阻害するためのプロテアーゼインヒビターも含まれています。
法的情報
Benzonase®ヌクレアーゼは、Merck KGgAおよびその関連会社で製造されています。Nycomed Pharma A/S(デンマーク)がBenzonaseヌクレアーゼに関する国際的な特許権を主張しており、Merck KGaA(Darmstadt、ドイツ)に対して独占的にライセンス供与しています。
米国特許番号7,282,475 B2によって保護されており、研究目的の使用に限り販売しています。商用目的の場合は、別途ライセンスを取得する必要があります。
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under セルリティック™ B プラスキット
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
- B7435CelLytic™ B Cell Lysis Reagent, For bacterial cell lysis, standard strengthSDS
- E1014Benzonase® Nuclease, ≥250 units/μL, ≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solutionSDS
- P8849Protease Inhibitor Cocktail, for use in purification of Histidine-tagged proteins, DMSO solutionSDS
- L3790Lysozyme from chicken egg white, 10 mg/mLSDS
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2