C7902
塩化カルシウム 二水和物
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
About This Item
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
mp
176 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 培地の調製。
- 精子の収集と調製。
- 細胞培養とプロトプラスト調製。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C7902-400MG:4548173192376
C7902-BULK:
C7902-1VL:4548173192369
C7902-3.7G:
C7902-1KG:4548173192352
C7902-VAR:
C7902-5KG:4548173192390
C7902-500G:4548173192383