C6288
セルロース
fibers, (medium)
別名:
コットンリンター, セルロース, 粉末
由来生物
(softwood tree pulp)
品質水準
フォーム
fibers
不純物
dark particles
色
white
粒径
(medium)
SMILES記法
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI Key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
水不溶性β-グルカンであるセルロースは、植物細胞壁の重要な構成成分です。β-1,4結合で結びついた直鎖状グルコース残基を持つ、丈夫な線維状の多糖です。植物はこの生体高分子を大量に生産しています。
アプリケーション
セルロースは以下の用途に使用されています:
- 熱分解プロセスにおけるバイオマス分析に
- 非感染赤血球・白血球から微生物を精製するためのカラムクロマトグラフィーに
- フーリエ変換赤外分光(FTIR)の標準として、Hestrin-Schram(HS)培地で得た細菌セルロース(BC)の構造特性の研究に
- 食事関連動物試験の対照として、botryosphaeranのコレステロール低下作用の評価に
セルロース(中間繊維)は、代謝経路及び炭水化物用途に使用されます。セルロースは、バイオ燃料及びバイオ精製所用途の研究に使用されています。
分配クロマトグラフィー用の高純度セルロースパウダーです。
生物化学的/生理学的作用
セルロースは、植物細胞壁の構造的安定性の維持に役立っています。綿やリネンで作られた布地や紙の重要成分です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6288-BULK:
C6288-1KG:
C6288-100G:
C6288-250G:
C6288-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)