Merck
C6039
Sigma-Aldrich
細胞凍結培地-グリセロール (1x)
sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
Cell Cryopreservation Solution, Freezing Medium for Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
無菌性
sterile-filtered
品質水準
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
L-glutamine: no
NaHCO3: no
HEPES: no
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Cell Freezing Medium-Glycerol 1× is designed to protect and preserve cells during frozen storage. It is recommended for the cryopreservation of cells.
アプリケーション
Cell Freezing Medium-Glycerol 1× has been used for cryopreservation of honey bee semen, dispersed blastomeres, and whole blastoderms.
その他情報
このまま使用可能な培地です。最小必須培地、グリセロ-ル、仔ウシ血清、ウシ胎児血清を含有する独自の組成です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)