C3306
塩化カルシウム 二水和物
≥99.0%
別名:
CaCl2.2H2O, Calcium chloride, Calcium dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaCl2 · 2H2O
CAS Number:
分子量:
147.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
アプリケーション
塩化カルシウム二水和物は以下の用途に用いられています:
形質転換に適した大腸菌の調製に(118)
ポリリン酸カルシウムナノ粒子の調製と、アルカリホスファターゼの誘導に(119)
黄色ブドウ球菌粗酵素抽出物のザイモグラム用の復元緩衝液成分として(120)
形質転換に適した大腸菌の調製に(118)
ポリリン酸カルシウムナノ粒子の調製と、アルカリホスファターゼの誘導に(119)
黄色ブドウ球菌粗酵素抽出物のザイモグラム用の復元緩衝液成分として(120)
生物化学的/生理学的作用
塩化カルシウムは、プラスミドによる微生物の熱ショック形質転換に用いられます。正電荷帯電カルシウムは、DNAのリン酸と陽イオン架橋を形成し、リポ多糖類(LPS)中の負電荷帯電リン酸化脂質Aが微生物へのDNA導入を促進します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C3306-250G:
C3306-VAR:
C3306-EW:
C3306-100G:
C3306-BULK:
C3306-500G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)