Merck
BACSMLS
Sigma-Aldrich
Bile Acid/Carnitine/Sterol Metabolite Library of Standards
Supplied by IROA Technologies
別名:
Mass Spectrometry Metabolite Library
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41141802
NACRES:
NA.28
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
solid
包装
pkg of 1 plates
メーカー/製品名
IROA Technologies
プレートサイズ
96 wells
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Compounds can either be used as standards and injected individually or a strategy may be employed to pool compounds to allow multiple mixtures to be analyzed per injection.
アプリケーション
BACSMLS (Bile Acid/ Carnitine/ Sterol Metabolite Library of Standards) is a collection of high quality small biochemical molecules in an economical, ready-to-use format. This library of standards is most commonly used for metabolite qualification and quantification for MS.
特徴および利点
96 unique small molecule organic acid metabolites covering key metabolic pathways.
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
The complete plate map with Name, parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software download.
調製ノート
Compounds are pre-weighed and provided at 5 μg per well, enough for multiple injections. Arranged in a 96-well polypropylene plate with alphanumerically assigned positions. Discovery software is provided to help construct libraries, useful for metabolomic compound ID.
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
法的情報
BACSMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)