B8503
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸 p-トルイジン塩
chromogenic, ≥99% (HPLC), powder
別名:
BCIP® p-トルイジン塩, X-リン酸 p-トルイジン塩
About This Item
Product Name
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸 p-トルイジン塩, ≥99% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI Key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
BCIPには2種類の塩があり、二ナトリウム塩は水に、p-トルイジン塩はジメチルホルムアミドに溶解します。これらの塩は、NBTと反応バッファ-と組み合わせてアルカリホスファタ-ゼ検出用基質溶液を作成するための、ストック溶液の調製に用いられます。本基質をアルカリホスファタ-ゼとインキュベ-ションすると、容易に目視できる紫色の不溶性のNBTジホルマザンが生成されます。さらに使いやすいように、溶解しやすいタブレットやそのままお使いいただける溶液等のBCIP/NBT混合物もご用意しています。
生物化学的/生理学的作用
包装
基質
法的情報
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸 p-トルイジン塩
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
B8503-25MG:4548173189567
B8503-BULK:
B8503-100MG:4548173189543
B8503-500MG:4548173189574
B8503-5G:4548173189598
B8503-VAR:
B8503-1G:4548173189550
B8503-50MG:4548173189581