B6917
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
lyophilized powder, suitable for (for molecular biology), Non-acetylated, Molecular Biology
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
由来生物
bovine
グレード
Molecular Biology
アッセイ
≥98% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
品質
deacetylated
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
glass bottle of
由来
USA origin
テクニック
electrophoresis: suitable-98% using Agarose
不純物
enzymatic impurity, none detected
pH
7
溶解性
water: soluble (50 mg/ml)
適合性
suitable for (for molecular biology)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
Alkaline Phosphatase free
Alkaline phosphatase and peroxidase, none detected
DNase free
DNase, RNase, and protease, none detected
Peroxidase free
Protease free
RNase free
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
アプリケーション
- 培養培地のサプリメントとして添加される、腫瘍壊死因子α(TNFα)を溶解させるためのリン酸緩衝食塩水(PBS)の成分として
- アルブミンセンサーアッセイで非特異的結合を還元するためのブロッキング剤として
- 免疫蛍光(IF)アッセイのブロッキング剤として
- ブラッドフォードアッセイのタンパク質標準として
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
* アルカリホスファターゼ不含
* DNアーゼ/エキソヌクレアーゼ不含
* ニッカーゼ/エンドヌクレアーゼ不含
* ペルオキシダーゼ不含
* プロテアーゼ不含
* RNアーゼ不含
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B6917-5X100MG:
B6917-25MG:
B6917PROC:
B6917-BULK:
B6917-VAR:
B6917-100MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)