Merck
B211-500
Sigma-Aldrich
Bovine Endothelial Cell Growth Medium (500 ml)
別名:
Endothelial growth medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.81
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
liquid
品質水準
シェルフライフ
6 mo.
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Bovine endothelial cell growth medium is an all-in-one ready-to-use media that is carefully optimized for the characteristics and requirements unique to bovine endothelial cells.
アプリケーション
Bovine endothelial cell growth medium (500 ml) has been used to culture bovine aortic endothelial cells to study the effects of hydrostatic pressure depressurization on cells in culture.
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
調製ノート
contained in protocol
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
B211-500:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)