A8678
寒天
suitable for plant cell culture
別名:
アガーガム, アガー・アガー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H18O9)n
CAS Number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
50405901
NACRES:
NA.21
由来生物
algae (Rhodophyceae)
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
mp
80-90 °C (1.5% in water)
転移温度
transition temp 27-37 °C (1.5%)
アプリケーション
agriculture
保管温度
room temp
SMILES記法
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI Key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Agar or Agar-agar is one of the major components found in the cell wall of red algae. It is a polysaccharide complex, comprising about 70% agarose and 30% agaropectin.
アプリケーション
Washed agar has been used:
- as a supplement (0.9% w/v) to Murashige and Skoog basal medium for plant growth
- in the preparation of cocultivation medium for Agrobacterium tumefaciens mediated transformation in maize (Zea mays) hybrid Hi-II
- as a component in the complete medium to regenerate protoplasts of Piriformospora indica
- as a clean agar medium to culture Synechococcus WH7803 strain
生物化学的/生理学的作用
Agar is an ester of sulfuric acid in a linear galactan form, that makes it soluble in hot water and insoluble in cold. Washed agar contain less impurities and low level of nutrients.
調製ノート
洗浄済み
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8678-BULK:
A8678-1KG:
A8678-VAR:
A8678-100G:
A8678-500G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)