Merck
A8022
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥96%
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
poly bottle of
由来
USA origin
テクニック
ELISA: suitable
blocking: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
不純物
BT and VSV virus, tested
pH
5.2
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ウシ血清アルブミン(BSA)は、計算された分子量が66,430ダルトンの血清タンパク質です。BSAは、2つのサブドメインをそれぞれに有するドメインを3つ含有しており、17個のジスルフィド結合を有するα-らせん状で球状の非グリコシル化タンパク質です。
BSAは、脂肪酸、アミノ酸、ステロイドなどの生体分子のキャリアタンパク質として機能します。
アプリケーション
ウシ血清アルブミンは、以下の用途に使用されています:
  • 心臓組織切片の免疫組織化学的研究において非特異的結合を防止するために一次抗生物質とともに使用。
  • トリプシンインヒビター溶液の成分として。
  • リンパ系共通前駆細胞(CLP)の免疫細胞化学的研究に供する滅菌ソーティングバッファーの成分として。
私たちは下記の用途への本製品の使用について特に検討はしていませんが、さまざまな用途にA8022を使用したことが数件の論文に引用されています。その例を以下に示します:
  • 胚培養(Dobrinsky, J.R., Biol. Reprod, 55(5), 1069-1074 (1996))
  • 卵母細胞培養培地(Jung, Y.J., およびCheon, Y.-P., Dev.Reprod. , 18(2), 117-125(2014))
  • ウェスタンブロッティング(Chronopoulos, A., Nat. Commun. 7:7, 12630 (doi: 10.1038/ncomms12630) (2016)
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
ウシ血清アルブミンは、さまざまな用途に使用されています。その例を以下に示します:
  • 薬剤、ホルモン、脂肪酸のトランスポーターとして使用されています。
  • 酵素免疫吸着測定法(ELISA)において、抗原および抗体が非特異的にマイクロタイタープレートに結合するのを防ぐためのブロッキング剤として使用されています。
  • BSAは、細胞培養培地の重要な成分であり、胚性幹細胞(hESC)の分化に適しています。
  • BSAの構造的特徴は、ヒト血清アルブミンと似ています。高い溶解度、低コスト、純度、界面活性剤との相互作用といった特性を有するため、化粧品および製薬業界で有用な物質です。
調製ノート
ヒートショック分画法を用いて調製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8022-100G:
80298:
A8022-50G:
A8022-VAR:
A8022-1KG:
A8022-BULK:
A8022-3G:
A8022-500G:
A8022-10G:
A8022-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)