A7921
寒天
suitable for plant cell culture, powder
別名:
アガーガム, アガー・アガー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H18O9)n
CAS Number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
50405901
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.21
由来生物
algae (Rhodophyceae)
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
転移温度
congealing temperature 30-35 °C
アプリケーション
agriculture
保管温度
room temp
SMILES記法
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI Key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
寒天は、アガロースとアガロペクチンを含みます。アガロースは主要なゲル化ヘテロポリサッカライドです。アガロースには、グリコシド結合β(1-4)で結合したβ-D-ガラクトースおよび3,6-無水-α-L-ガラクトースが含まれていおり、ネオアガロビオースと呼ばれます。また、α(1-3)結合がある同じジサッカライドユニットを持つアガロビオースも含まれます。寒天の主な供給源はRhodophyceae科の海藻の細胞壁です。
アプリケーション
寒天は、
- ガンボーグB5再分化培地、
- Hypericum triquetrifolium Turraの種子発芽に用いるムラシゲ・スクーグ(MS)培地、
- Arabidopsis thaliana実生の再分化に用いる茎葉誘導培地およびナフタレン酢酸前処理培地の成分として使用されています。′
寒天は、EDMm(Eucalyptus dunnii[ユーカリ]基礎培地(EDM)の改変版)の成分として、Eucalyptus dunnii(ユーカリ)クローンのシュートの発生に使用されています。また、Cladosporium sphaerospermum TC09株のin vitro培養のためのムラシゲ・スクーグ培地の成分としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
寒天は主に微生物培養用固形培地に使用されます。植物組織培養培地を固化するには、0.5~1.0%(w/v)の濃度で使用します。in vitroにおける根の生長に必須です。
その他情報
研究及びプロトプラスト培養用に精製されています。
調製ノート
典型的なワーキング濃度: 6~12 g/L。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7921-2.5KG:
A7921-100G:
A7921-500G:
A7921-1KG:
A7921-VAR:
A7921-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)