Merck
A4800
Sigma-Aldrich
寒天
Type M, suitable for plant cell culture
別名:
アガーガム, アガー・アガー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H18O9)n
CAS Number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
50405901
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
algae (Rhodophyceae)
品質水準
タイプ
Type M
フォーム
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
転移温度
transition temp 34-36 °C
アプリケーション
agriculture
保管温度
room temp
SMILES記法
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI Key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Type M agar is predominantly used in plant tissue culture. It is similar to agar, a polysaccharide complex with a backbone of alternating agarose and agaropectin molecules and extracted from red algae.
アプリケーション
Type M agar has been used as a component of Murashige and Skoog (MS) medium for culturing Arabidopsis thalania seeds. It has also been used in rooting media for tomato (Solanum lycopersicum) seeds.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4800-1KG:
A4800-5KG:
A4800-VAR:
A4800-500G:
A4800-100G:
A4800-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)