Merck
A3059
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
heat shock fraction, protease free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
bovine
アッセイ
≥98%
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
poly bottle of
由来
USA origin
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
不純物
essentially globulin free
protease, none detected
損失
≤5%
pH
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ウシ血清アルブミン(BSA)は、血液膠質浸透圧の調節に重要な役割を果たしています。 BSAは、ウシ血清の主要タンパク質であり、583個のアミノ酸からなり、計算された分子量は66,430ダルトンです。BSAは、多くの異なる用途および分野で使用されています。その例を以下に示します:
  • タンパク質の定量(標準品として)
  • 免疫化学(阻害剤として)
  • 細胞培養(栄養素として)
このBSAは特に、プロテアーゼ含量が極めて低い/プロテアーゼフリーの状態であることが評価・検査済みです。 プロテアーゼフリーのBSAは以下の用途に使用することができます:
  • ELISAアッセイ
  • タンパク質をベースとするアッセイ
  • 以下に示すようなプロテアーゼの影響を受けやすい手法:
a)酵素免疫測定法(EIA)
b)核酸ハイブリダイゼーション法
c)放射免疫測定法(RIA)
アプリケーション
ウシ血清アルブミンは、ルミネセンスアッセイに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
特徴および利点
  • 熱ショック分画化
  • プロテアーゼフリー
  • 基本的にグロブリンフリー
調製ノート
ヒートショック分画法を用いて調製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A3059-50G:
A3059-10G:
A3059-5G:
A3059-200MG-KC:
A3059-BULK:
A3059-500G:
A3059-VAR:
A3059-200MG:
A3059-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)