A2058
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
lyophilized powder, essentially IgG-free, low endotoxin, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
由来生物
bovine
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥95% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
chromatography
包装
poly bottle of
由来
New Zealand origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
IgG free
≤0.05% IgG
≤1 EU/mg endotoxin
pH
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ウシ血清アルブミン(BSA)は、血清アルブミンファミリーに属する非グリコシル化タンパク質です。本化合物は、α-ヘリックス構造および17個のジスルフィド結合を持つ球状タンパク質です。BSAの分子量は66kDaであり、3つのドメインで構成され、各々の下にと2つのサブドメインがあります。BSAはヒト血清アルブミンと構造的に類似しています。
アプリケーション
BSAは、イムノアッセイや免疫検出手順のブロッキング剤として、また抗体希釈用のキャリアタンパク質として広く使用されています。したがって、このような微量のグロブリン/IgGは免疫検出作業において二次抗体の抗原として働く懸念があるため、BSA中に微量に内在するグロブリン/IgG量を知ることは重要です。この製品は、実質的に免疫グロブリンフリーとして低IgG含量/ステータスの検査を受けています。
アルブミン選択ガイドで、お客様の用途に適したアルブミンを選択してください。
アルブミン選択ガイドで、お客様の用途に適したアルブミンを選択してください。
BSAは、イムノアッセイや免疫検出手順のブロッキング剤として、また抗体希釈用のキャリアタンパク質として広く使用されています。したがって、このような微量のグロブリン/IgGは免疫検出作業において二次抗体の抗原として働く懸念があるため、BSA中に微量に内在するグロブリン/IgG量を知ることは重要です。本品は、本質的に免疫グロブリンを含まない製品として、低IgG含量/状態について検査を受けています。
「Albumin Selection Guide(アルブミン選択ガイド)」を参照して、使用するアプリケーションに適したアルブミンをお選びください。
「Albumin Selection Guide(アルブミン選択ガイド)」を参照して、使用するアプリケーションに適したアルブミンをお選びください。
ウシ血清アルブミンは、ポリオーマウイルスBKの治療に使用されており、静脈内免疫グロブリン製剤を検査する際のコントロールとして働きます。
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
ウシ血清アルブミン(BSA)は、薬物、ホルモン、脂肪酸のキャリアタンパク質として作用します。本化合物は細胞培養培地の必須成分です。BSAは、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)のブロッキング剤として働き、マイクロタイタープレートへの抗原および抗体の非特異的結合を防ぎます。その高い溶解性、低コスト、純度、および界面活性剤との相互作用により、製薬および化粧品業界で有用です。
特徴および利点
- 細胞培養での使用について検査済み
- 低エンドトキシン
- 実質的にIgGフリー(免疫グロブリンフリー)
調製ノート
塩析分画、イオン交換、ゲル濾過クロマトグラフィーにて調製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2058-1G:
A2058-BULK:
A2058-100UG:
A2058-25G:
A2058-VAR:
A2058-5G:
A2058-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)