A1470
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
lyophilized powder, low endotoxin, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
由来生物
bovine
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
poly bottle of
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤20 ppm Pb
≤3 EU/mg endotoxin
pH
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
standard plate count (Bioburden) <500 (CFU/g)
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
特徴および利点
- 細胞培養での使用について試験済み
- 低エンドトキシン
調製ノート
新製法によるアルブミンですが、脂質特性および成長因子特性は、冷エタノール沈殿アルブミンと同じです。
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
法的情報
Cohn Analog is a trademark of Proliant, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1470-10G:
A1470-25G:
A1470-BULK:
A1470-VAR:
A1470-10KG:
A1470-5KG:
A1470-100G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)