Merck
P4417
Sigma-Aldrich
リン酸緩衝生理食塩水
tablet, pH 7.2-7.6 (1 tablet/200 mL)
別名:
PBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
リン酸緩衝生理食塩水, tablet
フォーム
tablet
品質水準
保管条件
dry at room temperature
white
pH
7.2-7.6 (1 tablet/200 mL)
溶解性
water: soluble
密度
1.02 g/cm3 at 20—25 °C
1.03 g/cm3 at 20—25 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
histology
life science and biopharma
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸緩衝生理食塩水(PBS)は、生物学的研究に広く使用されている緩衝液であり、その多用途性と基本的特性から高く評価されています。特に、その等張性により人体のpH、浸透圧、およびイオン濃度が厳密に反映されていることから、細胞に対して無毒です。この極めて重要な特性は、細胞の穏やかな洗浄、組織の安全な移動、および細胞や試薬の正確な希釈などのさまざまな細胞生物学的手順に不可欠な役割を果たします。これらの用途は、細胞生存能力の保存、および良い結果を導く生理的環境の確立に貢献しています。リン酸塩-リン酸平衡によって維持されるPBSの緩衝能力は、最適な酵素活性と種々の生物学的プロセスに不可欠な安定したpH環境を確立します。そのためPBSは、試薬の調製、タンパク質透析、および免疫組織染色などのタスクに最適な選択肢となっており、実験結果の再現性と信頼性を保証します。
細胞生物学以外では、最適な抗体-抗原相互作用を得るためのカスタムELISAバッファーの作成などの用途で、PBSは高い汎用性を示しています。また、プロテインA/Gクロマトグラフィー用の優れたランニングバッファーとして機能し、特定の抗原結合に基づく抗体精製を促進します。血液学的および生化学的手順においては、細胞や組織の効果的な洗浄においてPBSは重要な役割を果たします。このように、PBSは、優れた等張性、緩衝能力、容易性、および安定性をもたらす、生物学的および生化学的研究に欠かせないツールとして注目されています。細胞生物学、試薬調製、タンパク質精製、および各種生物学的アッセイにおけるその多用途性は、科学上の知識と理解を深める上でPBSが極めて重要であることを浮き彫りにしています。
アプリケーション
リン酸緩衝生理食塩水は、以下の用途に使用されています:
  • 白金ナノ粒子(NP-Pt)親水コロイドの生産のため
  • SEM(走査電子顕微鏡法)の前に血液サンプルとSEMスタブを洗浄するため
  • 蛍光レクチンコムギ胚芽凝集素(WGA)の溶液を調製するため
  • ELISA(酵素結合免疫吸着アッセイ)の際に捕捉抗体を希釈するため
  • 遠心分離の際に細胞ペレットを懸濁するため
  • 免疫アッセイ法のため
特徴および利点
  • 多数の研究用途に適した高品質な製品
  • 生物学的および生化学的用途におけるバッファー構成要素として使用可能
  • 高い水溶性
再構成
1錠を200 mLの脱イオン水に溶解させると、0.0027 M KCl、0.137 M NaClを含有する 0.01 Mリン酸緩衝液(pH 7.4、 25°C)が得られます。
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P4417-BULK:
P4417-100TAB:
P4417-VAR:
P4417-50TAB:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)