Merck
P3813
Sigma-Aldrich
リン酸緩衝生理食塩水
powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions
別名:
PBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
リン酸緩衝生理食塩水, powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions
品質水準
フォーム
powder
保管条件
dry at room temperature
white
pH
7.4
溶解性
water: soluble
密度
1.19 g/cm3 at 20—25 °C
1.22 g/cm3 at 20—25 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸緩衝生理食塩水(PBS)は、その多用途性と基本的特性から生物学的研究を支える存在となっています。主要な性質の1つに等張性があり、人体のpH、浸透圧、およびイオン濃度と非常に類似しています。そのため、PBSは細胞に対して無毒であり、細胞の洗浄、組織の移動、および細胞や試薬の希釈といった細胞生物学的手順に極めて重要な役割を果たします。これらの用途により、細胞生存能力の保存と生理的環境の維持が保証されます。
リン酸塩-リン酸平衡によって維持されるPBSの緩衝能力は、最適な酵素活性と種々の生物学的プロセスに不可欠な安定したpH環境をもたらします。そのためPBSは、試薬の調製、タンパク質透析、および免疫組織染色に最適であり、実験結果の一貫性と信頼性を保証します。細胞生物学以外では、例えば最適な抗体-抗原相互作用を保証するためのカスタムELISAバッファーの作成などのさまざまな領域でPBSを利用できる可能性があります。また、PBSはプロテインA/Gクロマトグラフィー用のランニングバッファーとして機能し、特定の抗原結合に基づく抗体精製を促進できます。血液学的および生化学的手順においては、細胞や組織の洗浄にPBSは広く使用されています。
このように、PBSは、優れた等張性、緩衝能力、容易性、および安定性をもたらす、生物学的および生化学的研究に欠かせないツールとなっています。細胞生物学、試薬調製、タンパク質精製、および各種生物学的アッセイにおけるその多用途性は、科学上の知識と理解を深める上でPBSが重要であることを浮き彫りにしています。
アプリケーション
リン酸緩衝生理食塩水は、次の用途で使用されています:
  • 免疫蛍光手順における洗浄溶液として
  • 細菌細胞の懸濁に
  • 固定化や免疫染色の工程に
  • 免疫局在プロセスにおける固定組織のリンス処理や適切なバッファー環境の作成のため
  • ELISAテストキットの性能を評価するための希釈剤として
  • 免疫組織染色手順のバッファーとして
免疫局在プロセスにおいては、固定組織のリンス処理や適切なバッファー環境の作成に使用されています。(1)ELISAテストキットの性能を評価するための希釈剤としても利用されています。(2)また、免疫組織染色手順のバッファーとしても用いられています。(3)
特徴および利点
  • 多数の研究用途に適した高品質な製品
  • 生物学的および生化学的用途におけるバッファー構成要素として使用可能
  • 高い水溶性
包装
ホイルパウチ入り
再構成
1袋分を1 Lの蒸留水または脱イオン水に溶解すると、 0.138 M塩化ナトリウム、0.0027 M塩化カリウムを含有する0.01 M リン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4、 25°C)が得られます。
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P3813-1PAK-KC:
P3813-VAR:
P3813-5X10PAK:
P3813-BULK:
P3813-1PAK:
P3813-10PAK-CH:
P3813-10PAK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)