93862
ニトロテトラゾリウムブルークロリド
90.0-110.0% (calc. on dry substance, T), powder
別名:
2,2′-ビス(4-ニトロフェニル)-5,5′-ジフェニル-3,3′-(3,3′-ジメトキシ-4,4′-ジフェニレン)ジテトラゾリウムクロリド, 3,3′-(3,3′-ジメトキシ-4,4′-ビフェニレン)ビス[2-(4-ニトロフェニル)-5-フェニル-2H-テトラゾリウムクロリド], p-ニトロテトラゾリウムブルー, p-ニトロブルーテトラゾリウムクロリド, NBT, ニトロBT
About This Item
Product Name
ニトロテトラゾリウムブルークロリド, 90.0-110.0% (calc. on dry substance, T)
品質水準
アッセイ
90.0-110.0% (calc. on dry substance, T)
フォーム
powder
不純物
≤10% solvent content
≤10% water
λ
in methanol
UV吸収
λ: 252-262 nm Amax
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
250 mg in 5 mL methanol: yellow to very dark yellow and light brown-yellow to very dark brown-yellow
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
Jan Code
93862-2.5G:
93862-100MG:
93862-500MG:
93862-BULK:
93862-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)