Merck
93362
Sigma-Aldrich
トリズマ® 塩基
≥99.8% (T), crystalline, for molecular biology, BioUltra
別名:
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, THAM, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, トリス塩基, トロメタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3
CAS Number:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
トリズマ® 塩基, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.8% (T)
グレード
Molecular Biology
品質水準
詳細
aminopeptidase substrate
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.8% (T)
フォーム
crystalline
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
損失
≤0.5% loss on drying, 110 °C
colorless to white
pH
10.5-12.0 (25 °C, 4 M in H2O)
有効pH範囲
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
溶解性
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
λ
4 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.08
適合性
in accordance for luminescence
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリスは、生化学や分子生物学で使用される、確立した塩基測定標準となるバッファーです。本品は、これ自体を緩衝液として、又はTris-EDTA(TE)緩衝液、Tris-acetate-EDTA(TAE)緩衝液、Tris-borate-EDTA(TBE)緩衝液などの混合緩衝液製剤の一成分として使用される場合があります。純粋、基本的に安定、相対的に非吸湿性で、高当量を有します。
BioChemika品質は通常の生化学的用途に適しています。BioChemika Ultraグレードと表示されている製品は、元素量の厳密な管理を必要とする、精製や沈殿、結晶化などの種々の用途に適しています。微量元素分析を全ての品質で実施しています。分子生物学品質については、ヌクレアーゼが含まれていないことも確認し、発光品質の分光学的検査を行います。
アプリケーション
トリズマは、pH範囲7.5~8.5のバッファー液の調製に使用されます。 トリスバッファーは、細胞及び分子生物学において、タンパク質や核酸の抽出・精製などのプロセスに広く使用されます。 トリズマベースのバッファーは、カラムクロマトグラフィーやゲル電気泳動にも使用されます。トリズマ塩基は、あらゆる種類のトリスバッファーを調製するための一般試薬として使用されます。
トリズマは以下の用途に使用されています:
  • 海馬器官型組織培養の解離培地及び培養液
  • 免疫沈降や免疫ブロットの前の溶解バッファーの一成分
  • タンパク質-DNA結合を調べるクロマチン免疫沈降法における回収バッファー/溶解バッファー/ChIP希釈バッファー/洗浄バッファーの一成分
  • 混合バッファー製剤の一成分
  • SDS-PAGEのためのNuPAGE添加液の一成分 ウエスタンブロッティングのための転写バッファーの一成分
その他情報
Trizma製品を簡単に比較検討できるTrizma規格表をご参照ください。
すべてのバッファーの pH は、温度や濃度に依存します。トリスバッファーのpHは、温度が 1°C下がるごとに0.03 上昇し、10 倍希釈によって約 0.03 ~ 0.05 減少します。
厳密なアプリケーションでは、適切に校正した、ガラス/甘汞電極の pH メーターを使用してください。
非変性アガロースゲル電気泳動におけるランニングバッファー成分[文献あり]。非変性および尿素変性ポリアクリルアミドゲル電気泳動、キャピラリー電気泳動によるDNA消化分析[文献あり]。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93362-500G:
93362-250G:
93362-VAR:
93362-6X1KG:
93362-1KG:
93362-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)