93352
トリズマ® 塩基
≥99.0% (T), crystalline, aminopeptidase substrate, BioChemika
別名:
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, THAM, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, トリス塩基, トロメタモール
About This Item
Product Name
トリズマ® 塩基, ≥99.0% (T)
詳細
aminopeptidase substrate
品質水準
製品種目
BioChemika
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
crystalline
損失
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
10.5-12.0(4 m in water, 25 °C)
有効pH範囲
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- デンプン脱分枝酵素であるα-アミラーゼおよび9-アミラーゼのアイソザイムを特異的に識別するための電気泳動移動。
- ポリアクリルアミドゲルを用いたリポタンパク質の電気泳動分離。
- pH 8のTRIS緩衝液の調製。
その他情報
厳密なアプリケーションでは、適切に校正した、ガラス/甘汞電極の pH メーターを使用してください。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93352-6X100G:
93352-6X500G:
93352-100G:
93352-VAR:
93352-BULK:
93352-1KG:
93352-6X1KG:
93352-500G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)