93171
ジエチレングリコール
BioUltra, ≥99.0% (GC)
別名:
2,2′-オキシジエタノール, 2-ヒドロキシエチルエーテル, ジグリコール, ビス(2-ヒドロキシエチル)エーテル
About This Item
蒸気密度
2.14 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
詳細
non-ionic
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
viscous liquid
自己発火温度
442 °F
expl. lim.
2-12.3 %
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤30 mg/kg peroxides (as H2O2)
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
OCCOCCO
λ
50 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.060
λ: 280 nm Amax: ≤0.030
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ジエチレングリコール
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
93171-BULK-F:
93171-100ML-F:
93171-VAR-F:
93171-500ML-F: