Merck
86250
Sigma-Aldrich
α-アミラーゼ from Aspergillus oryzae
greener alternative
powder, ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
別名:
タカアミラーゼA, タカジアスターゼ from Aspergillus oryzae, 1,4-α-D-グルカン-グルカノヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
Aspergillus sp. (A. oryzae)
品質水準
フォーム
powder
比活性
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
詳細
私たちは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デンプン分解能の研究に使用したときに、高いエネルギー効率および廃棄物削減効果が得られるように改良されています。詳細な情報につきましてはメルクのニュースレターBiofilesの記事をご覧ください。
単位の定義
1 unitは、デンプン[acc. to Zulkowsky](製品番号85642)を基質として、pH 6.0、25°C、1分間で、1 μmolのマルトースを遊離させる酵素量に相当します。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「enzymes for complex carbohydrate analysis」をご覧ください。
Molecular weight; Product distribution in the hydrolysis of amylose; Application in (selective) hydrolysis/condensation of glycosidic bonds; Suitable for use in thiamine determination.
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86250-VAR:
86250-BULK:
86250-500G:
86250-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)