47671
ホルムアミド
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
別名:
アミドC1, ギ酸アミド
About This Item
グレード
Molecular Biology
品質水準
蒸気密度
1.55 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (T)
フォーム
liquid
自己発火温度
932 °F
テクニック
FISH: suitable
hybridization: suitable
protein extraction: suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
強熱残分
≤0.1%
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
pH
7-9 (25 °C, 1 M in H2O)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
溶解性
H2O: 10 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤1000 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES記法
NC=O
λ
10 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.4
λ: 280 nm Amax: ≤0.1
アプリケーション
genomic analysis
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI Key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- in situハイブリダイゼーション用ハイブリダイゼーションバッファーの成分として、スライドを洗浄してカバースリップを取り除くための溶液Xの成分として
- スペクトル核型決定(SKY)分析用の変性溶液の調製
- 比較ゲノムハイブリダイゼーション(CGH)のためのスライド前処理用1%ホルムアルデヒド溶液の調製
- RNA蛍光in situハイブリダイゼーション(RNA-FISH)用プレハイブリダイゼーションバッファーI、II、III、IVおよびハイブリダイゼーションバッファーI、II、IIIの調製
- ギ酸エステルやビタミン製造時のイオン化溶媒として、紙の軟化剤として、動物性膠に、水溶性ガムに、分子生物学で変性剤として
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- 万能タイプであり、多様なラボ・研究の用途に適合できます
- お客様の分子生物学、細胞生物学、生化学研究に適したBioUltra Grade
- 少量の重金属汚染について確認試験済みであり、さまざまな用途への適合性が保証されています
- DNase、RNase、NICKase、プロテアーゼを含みません。微量の陰イオン・陽イオンについて試験済みです。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ホルムアミド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
305.6 °F
引火点(℃)
152 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47671-250ML-F:4548173956886
47671-6X1L-F:
47671-6X250ML-F:
47671-4X2.5L-F:
47671-2.5L-F:4548173956879
47671-VAR-F:
47671-1L-F:4548173956862
47671-BULK-F: