Merck
43819
Sigma-Aldrich
DL-ジチオトレイトール
≥99.0% (RT)
別名:
threo-1,4-ジメルカプト-2,3-ブタンジオール, Cleland試薬, DTT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS Number:
分子量:
154.25
Beilstein:
1719757
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
≥99.0% (RT)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: reductant
不純物
≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
mp
40-43 °C
41-44 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
H2O: freely soluble
acetone: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
ethanol: freely soluble
ethyl acetate: freely soluble
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤250 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI Key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
DL-ジチオスレイトールは、血小板細胞質調製にも使用される緩衝液の調製に使用される極めて重要な成分です。また、グアニジウム塩を用いたRNAの単離および組織と細胞の均質化においても重要です。
SH基を還元状態に保つ試薬です。ジスルフィドを定量的 に還元します。SDS-PAGEのサンプルバッファーに加えることで、タンパク質のジスルフィド結合の還元に効果を発揮します。また、架橋剤であるN,N′-ビス(アクリロイル)シスタミンのジスルフィド結合を還元してポリアクリルアミドゲルのマトリックスを切り離す目的でも用いられます。2-メルカプトエタノールと比較して、刺激性および毒性が抑えられています。通常、2-メルカプトエタノールの使用濃度(5% v/v、700 mM)の7分の1濃度(100 mM)で効果を発揮します。
生物化学的/生理学的作用
DL-ジチオスレイトールは、ジスルフィド結合を還元し、それらをSH基に還元することによってタンパク質を変性させます。また、タンパク質のシステイン残基間の、分子内および分子間ジスルフィド結合の形成も防止します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
43819-VAR:
43819-25G:
43819-5G:
43819-BULK:
43819-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)