24381C
EX-CELL® CD Insect Cell Medium
Chemically defined, powder, suitable (for insect cell culture)
品質水準
製品種目
EX-CELL®
フォーム
dry powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
構成
L-glutamine: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
EX-CELL® CD Insect Cell Medium can be used as amplification and production medium for Spodoptera frugiperda (Sf) cells such as Sf21 and Sf9 cells and is compatible with Tni, C636 and S2 cells. The medium has been optimized to get excellent growth and productivity for the rhabdovirus-free Sf-RVN™ Insect Cell Line(Sf9). Together those products form the Sf-RVN™ Platform. The formulation is chemically defined, animal-component free and has been formulated with L-Glutamine.
数量
Formulated to contain 31.7 grams of powder per liter of medium.
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sf-RVN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24381C-25KG:
24381C-ALC2:
24381C-25K:
24381C-CYCLODEX2:
24381C-ALC:
24381C-VAR:
24381C-BULK:
24381C-BIBC:
24381C-CYCLODEX:
24381C-10L:
24381C-500L:
24381C-100L:
24381C-50KG:
24381C-50K:
24381C-5L:4548173367651
24381C-50L:
24381C-PROC:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)