21097
塩化カルシウム 二水和物
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (KT)
別名:
CaCl2.2H2O
About This Item
グレード
Molecular Biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (KT)
フォーム
solid
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.002% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤20 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤100 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.015
λ: 280 nm Amax: 0.012
SMILES記法
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- トウモロコシの芯由来の生分解性包装フィルム:収穫後のラズベリー保存のためのサステイナブルなソリューション:この研究では、収穫後のラズベリー保存のために、塩化カルシウム二水和物を注入したトウモロコシの芯由来の生分解性フィルムの使用を検討しています。このフィルムは微生物の増殖を効果的に抑制し、果実の保存期間を延長します(Paudel et al., 2024)。
- ナノ酸化ジルコニウムを混合した速硬性白色ポルトランドセメントの物理的および機械的特性に対する凝結促進剤の影響:この研究では、セメント複合材料における凝結促進剤としての塩化カルシウム二水塩の影響を調査し、建設用途に不可欠な機械的特性と凝結時間を向上させています(Chen et al., 2023)。
- 静脈内薬の同時投与:現場でのラマン分光法を使用した、多剤混合液中の沈殿物の固体形態に対する迅速なトラブルシューティング:この論文では、薬物混合物の安定化と沈殿防止を目的とした医薬品処方における塩化カルシウム二水和物の使用に焦点を当て、静脈内投与薬の有効性を確保しています(Nilsson et al., 2023)。
- ICSI における塩化カルシウム二水和物の補給が、過去の受精率が低かった患者の受精率と妊娠率を改善:ペア治療によるレトロスペクティブ研究:この研究では、顕微授精(ICSI)中の塩化カルシウム二水和物の補給が、過去に受精に失敗した患者の受精率と妊娠率を大幅に改善することが示されています(Popkiss et al., 2022)。
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21097-BULK:
21097-VAR:
21097-50G:
21097-250G:
21097-1KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)