Merck
14380C
SAFC
EX-CELL® CD Insect Cell Medium
Chemically defined, sterile-filtered, suitable (for insect cell culture)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
EX-CELL®
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | insect: suitable
構成
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
EX-CELL® CD Insect Cell Medium can be used as amplification and production medium for Spodoptera frugiperda (Sf) cells such as Sf21 and Sf9 cells and is compatible with Tni, C636 and S2 cells. The medium has been optimized to get excellent growth and productivity for the rhabdovirus-free Sf-RVN Insect Cell Line(Sf9). Together those products form the Sf-RVN Platform. The formulation is chemically defined, animal-component free and has been formulated with L-Glutamine.
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sf-RVN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
14380C-1000ML:
14380C-BULK:
14380C-VAR:
14380C-PH:
14380C-1B:
14380C-10B:
14380CPROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)