Merck
12107C
Sigma-Aldrich
ウシ胎児血清
USA origin, γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
FBS, FCS, 血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
bovine fetus
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
FBS Premier
組成
hemoglobin, ≤20 mg/dL
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤10 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
FBSは、多くの未定義の増殖促進因子、生存促進因子を培養細胞に提供します。
調製ノート
SER-TAIN法によるγ線照射(25~35 kGy)
アナリシスノート
  • エンドトキシンおよびヘモグロビン試験済み
  • Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
12107C-BULK:
12107C-VAR:
12107C-500ML-CO:
12107C-1000ML:
12107C-500ML:
12107C-1L:
12107C-100ML:
12107C-500IRR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)