12003C
ウシ胎児血清
Australia origin, USDA approved, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
FBS, FCS, 血清
由来生物
bovine fetus
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
FBS Premier
品質
USDA approved
組成
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
由来
Australia origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤10 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
オーストラリア由来のFBSは、広範な細胞培養用途に使用されます。FBSは、未解明の多くの増殖促進因子や生存促進因子を培養細胞に提供します。
アナリシスノート
- エンドトキシンおよびヘモグロビン試験済み
- 細菌、ウイルス、マイコプラズマの存在の有無については検査済みです
- 無菌条件下にて0.1マイクロン膜で3回ろ過済みです
脚注
(旧製品番号F9423)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
12003C-1000ML:
12003C-500ML:
12003C-100ML:
12003C-500MLCO:
12003C-1L:
12003C-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)