S6506
硝酸銀
ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
別名:
硝酸, 銀 (I)塩
About This Item
蒸気密度
5.8 (vs air)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0% (titration)
フォーム
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- 酸化剤としてのH2O2 が存在するときの、芳香族、脂肪族、および共役アルデヒドの対応するカルボン酸への酸化。
- Na2CO3存在下での、ベンジル系およびアリル系アルコールの対応するアルデヒドまたはケトンへの空気酸化。
法的情報
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 硝酸銀
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S6506-500G:4548173211220
S6506-100G:4548173211206
S6506-H:
S6506-25G:4548173211213
S6506-5G:4548173211237
S6506-BULK:
S6506-VAR:
S6506-EW: