Merck
I9030
Sigma-Aldrich
2-Propanol
≥99.0%, meets USP testing specifications, USP/NF
別名:
2-プロパノール, イソプロパノール, sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS Number:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
Bp:
82 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
イソプロピルアルコール, meets USP testing specifications
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.5% (water)
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イソプロピルアルコール (2-プロパノール、i-PrOH) は、再生可能な二級アルコールであり、芳香性のある、水溶性で無色の揮発性液体です。 石油由来のガソリンに代わる可能性を持っています。 i-PrOH を前駆体として使用するメチルイソブチルケトン(MIBK)の調製が、25%の高さの収率で報告されています。 安息香酸の溶解性が、i-PrOH において、277-346Kの温度幅における重量法によって研究されています。 その光触媒分解が、様々な方法によって測定されています。 本製品は、USP(米国薬局方)の試験項目を満たしている、高純度の局法製品です。研究およびパイロットスタディに使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I9030-500ML:4548173200422
I9030-VAR:
I9030-4L:4548173200415
I9030-4L-CH:
I9030-BULK:
I9030-100ML:4548173200408
I9030-CH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)