Merck
G7757
Sigma-Aldrich
グリセロール
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
別名:
1,2,3-プロパントリオール, グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
分子量:
92.09
Beilstein:
635685
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
3.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
viscous liquid
自己発火温度
698 °F
expl. lim.
2.6-11.3 %
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤0.1% sulfated ash
≤1.0% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
G7757-500ML:
G7757-2.5L:
G7757-1GA-C:
G7757-PM:
G7757-20L:
G7757-VAR-D:
G7757-1L:
G7757-VAR:
G7757-5L:
G7757-1GA:
G7757-H:
2530127:
G7757H:
G7757-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)