F7503
ホルムアミド
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
別名:
アミドC1, ギ酸アミド
About This Item
蒸気密度
1.55 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
932 °F
expl. lim.
2.7-19 %
テクニック
hybridization: suitable
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI Key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 二リン酸二水素二ナトリウムとトリアルキルクロロシランを反応させることによる、テトラキス(トリアルキルシリル)二リン酸の合成。
- トリアゾールを合成するための、アジドと末端アルキン間のCu/C触媒による付加環化。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
305.6 °F
引火点(℃)
152 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F7503-500ML:4548173196886
F7503-250ML:4548173196879
F7503-2.5L:4548173196862
F7503-VAR:
F7503-100ML:4548173196848
F7503-4L:4548173925332
F7503-5ML:4548173196893
F7503-BULK:
F7503-1L:4548173196855
F7503-2L:
F7503-6X100ML:4548173196909