C3881
塩化カルシウム 二水和物
ReagentPlus®, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaCl2 · 2H2O
CAS Number:
分子量:
147.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
詳細
塩化カルシウム二水和物は、有機合成において環境に優しい触媒として一般的に使用される無機化合物です。不斉変換反応にも使用されます。
アプリケーション
塩化カルシウム二水和物は以下の触媒として使用できます:
リン酸(H3PO4)およびポリ(アクリル酸)を用いたゾルゲル法により、マクロ/メソ多孔性リン酸二カルシウムモノリス(CaHPO4)(CaHPO 4 )を合成するためのカルシウム前駆体としても使用できます。
- ボックスタイプ配位子の存在下での不斉1,4-付加反応および [3+2]-付加環化反応。
- アセト酢酸エチル/メチル、アニリン、ホルムアルデヒドの1ポット3成分縮合反応によるヘキサヒドロピリミジン誘導体の合成
リン酸(H3PO4)およびポリ(アクリル酸)を用いたゾルゲル法により、マクロ/メソ多孔性リン酸二カルシウムモノリス(CaHPO4)(CaHPO 4 )を合成するためのカルシウム前駆体としても使用できます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C3881-2.5KG:
C3881-5KG:4548173191478
C3881-1KG:4548173191454
C3881-12KG:
C3881-500G:4548173191461
C3881-BULK:
C3881-VAR-D:
C3881-VAR:
2530143:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)