85228
硝酸銀
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
別名:
硝酸, 銀 (I)塩
About This Item
蒸気密度
5.8 (vs air)
品質水準
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (AT)
フォーム
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- Highly sensitive silver colloids.
- Chitosan silver nanocomposite (CSN) films.
- Silver nanoparticles (AgNPs), using sodium borohydride (NaBH4) as a reducing agent and polyethylene glycol (PEG) as stabilizing agent.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 硝酸銀
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
85228-100G:4548174015766
85228-BULK:
85228-50G:4548174015780
85228-VAR:
85228-RSAMPLE:
85228-250G:4548174015773
85228-10G: