Merck
84683
Sigma-Aldrich
硫黄
purum p.a., ≥99% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
S
CAS Number:
分子量:
32.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141912
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
8.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
グレード
purum p.a.
アッセイ
≥99% (T)
フォーム
powder
自己発火温度
450 °F
抵抗性
2E23 μΩ-cm, 20°C
強熱残分
≤0.2%
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[S]
InChI
1S/S
InChI Key
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sulfur is a chalcogen (ore forming element). It is present in abundant quantities in marine and freshwater sediments. It exists in various forms such as pyrite, acid volatile sulfides, elemental sulfur, sulfates and organic sulfur. Quantitative estimation of reduced inorganic sulfur compounds in modern sediments and shales by a chromium reduction technique has been described. Elemental sulfur is employed for the synthesis of arsenic monosulfide and benzothiazole.
アプリケーション
Sulfur has been employed as a reactant in the preparation of Cu-doped iron sulfides.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第2類:可燃性固体
硫黄
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
84683-VAR:
84683-1KG:
84683-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)