Merck
676756
Sigma-Aldrich
トルエン
ACS reagent, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH3
CAS Number:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Bp:
110-111 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
toxicology assay: suitable
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.003% S compounds
≤0.03% Water
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
溶解性
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
glacial acetic acid: miscible(lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
詳細
Toluene, also known as methylbenzene, is a flammable liquid with a pungent odor. It is a constituent of crude oil. Toluene is widely used as a precursor for synthesizing benzene, a gasoline additive, and as a solvent in the paint industry. Its toxicological effects have been investigated. Alkylation of toluene to form p-xylene with high selectivity using modified ZSM (Zeolite Socony Mobil)-5-class zeolite catalysts has been reported. Electrical properties of graphene can be altered by doping it with toluene, which serves as an electron donor. Temperature programmed hydrogenation (TPH) of toluene in the gas phase in the presence of supported metal catalysts has been studied.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under トルエン
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F - closed cup
引火点(℃)
4.4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
676756-4X4L:4548173239699
676756-1L:4548173239675
676756-BULK:
676756-VAR:
676756-4L:4548173239682
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)