63537
酢酸マンガン(II) 四水和物
purum p.a., ≥99.0% (KT)
別名:
酢酸第一マンガン
About This Item
蒸気圧
<1 hPa ( 25 °C)
品質水準
グレード
purum p.a.
アッセイ
≥99.0% (KT)
フォーム
crystals
pH
7 (20 °C, 50 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
密度
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Mn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
63537-BULK:
63537-250G:
63537-1KG:
63537-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)