Merck
53847
Sigma-Aldrich
ヒドラジン水和物 溶液
puriss. p.a., 24-26% in H2O (RT)
別名:
抱水ヒドラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2NH2 · H2O
CAS Number:
分子量:
50.06
Beilstein:
878137
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
puriss. p.a.
品質水準
フォーム
liquid
濃度
24-26% (iodometric)
24-26% in H2O (RT)
密度
1.01 g/mL at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
InChI Key
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
詳細
Hydrazine hydrate solution is the 24-26% aqueous solution of hydrazine.
アプリケーション
Hydrazine hydrate solution (24-26% in H2O) is used as a reducing agent in chemical synthesis. It is used to prepare nickel(0) nanoparticles via in-situ reduction of NiCl2 salt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ヒドラジン水和物 溶液
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
53847-50ML:
53847-BULK:
53847-250ML:4548173957999
53847-VAR:
53847-1L:4548173957982
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)