41640
ジメチルスルホキシド
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC)
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
About This Item
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
蒸発残留物質
≤0.005%
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
n20/D 1.479
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
18-20 °C
密度
1.10 g/mL (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 1,6-ジイソシアナトヘキサンとの反応によるゼラチンの改質。: この研究は、化学薬品を使用したバイオポリマーの改質に焦点を当てており、これは DMSO が反応溶媒として使用される状況で関連している可能性があります(Bertoldo et al., 2007)。
- 白樺とブナから分離された O-アセチル-(4-O-メチルグルクロノ)キシランの特性評価。: この研究では、特定の木材由来のキシランの特性評価を行い、分析研究のために DMSO に溶解した場合のこのようなバイオポリマーの理解を深める可能性があります(Teleman et al., 2002)。
注意
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
41640-6X100ML:
41640-2.5L-D:
41640-BULK:
41640-1L:
41640-500ML:
41640-500ML-D:
41640-2.5L:
41640-6X1L:
41640-6X500ML:
41640-2G-KC:
41640-1L-M:
41640-VAR:
41640-5ML-KC:
41640-100ML:
41640-1ML:
41640-RSAMPLE:
41640-100ML-D:
41640-3ML-KC:
41640-2ML:
41640-2.5L-M:
41640-1L-D:
41640-BULK-M:
41640-VAR-D:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)