34943
ジメチルスルホキシド
puriss. p.a., dried, ≤0.02% water
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
About This Item
蒸気密度
2.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
573 °F
品質
dried
expl. lim.
42 %, 63 °F
不純物
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% free acid (as H2SO4)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.02% water
≤0.03% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
密度
1.10 g/mL (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤1 mg/kg
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
注意
その他情報
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34943P-4X2.5L:
34943P-2.5L:
34943S-1L:
34943-VAR:
34943-BULK:
34943S-18L:
34943S-6X1L:
34943-1L:
34943-209.09L:
34943-2.5L:
34943-6X1L:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)