34877
水
HPLC Plus, suitable for HPLC, suitable for SM 4500 - NH3
About This Item
Product Name
水, HPLC Plus
グレード
HPLC Plus
品質水準
認証
suitable for SM 4500 - NH3
蒸気密度
<1 (vs air)
蒸気圧
3 mmHg
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0003% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.1 mg/kg
fluoride (F-): ≤0.1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤0.1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.1 mg/kg
HPLCグラジエント
≤1 mAU at 254 nm
≤5 mAU at 210 nm
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- アミノ酸の標準溶液の調製に必要な希塩酸溶液を調製するために。
- エアロゾルサンプル中の遊離アミノ酸(FAA)および結合アミノ酸(CAA)のガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)分析時のサンプル抽出ステップに。
- 標準タンパク質サンプル由来のトリプシン消化物および牛乳サンプル由来の牛乳消化物の調製に。
- C60-C60-アミノプロピルシリカの調製に。
包装
ラボ用試薬の世界的リーダーとして、メルクは製品の安全性を最適化するための新たな方法を常に模索しています。新開発の4L溶媒ボトルは、高度なシーリング技術を採用し、漏出を防止し、溶媒の取り扱いがこれまで以上に安全かつ便利になります。
新機能の詳細はこちらをご覧ください!
調製ノート
その他情報
- カタログ番号34877-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34877-2.5Lをご注文ください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
34877-1L-PW:
34877JP-6X1L:
34877-45L:
34877-18L:
34877-10L:
34877-20L-N2:
34877-72X2.5L:
34877-4X4L-PW:
34877-4X4L:
34877-4X2.5L-PW:
34877-2.5L:
34877-1L:
34877-4X2.5L:
34877-BULK:
34877-4L:
34877JP-4X2.5L:
34877-2X10L:
34877-4L-PW:
34877-6X1L:
34877-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)