342653
酸化アルミニウム
fused, powder, primarily α-phase, 100-200 mesh
別名:
アルミナ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS Number:
分子量:
101.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
品質水準
フォーム
fused
powder
粒径
100-200 mesh
mp
2040 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 酸化アルミニウム
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
342653-VAR:
342653-1KG:4548174010785
342653-BULK:
342653-100G:4548174010778