32293
ヘキサン
≥99% (GC), ACS reagent, suitable for GC/MS, puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
別名:
n-ヘキサン
About This Item
Product Name
ヘキサン, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
~3 (vs air)
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
テクニック
GC/MS: suitable
不純物
≤0.0001% thiophene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% aromatic substances (as C6H6)
≤0.01% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.3745-1.3755
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CCCCCC
適合性
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
カタログ番号32293-4X2.5L-Mは販売を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル32293-2.5L-Mをご注文ください。
カタログ番号32293-6X1Lは販売を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル32293-1Lをご注文ください。
カタログ番号32293-6X1L-Mは販売を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル32293-1L-Mをご注文ください。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ヘキサン
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32293-190L:
32293-6X1L:4548173235035
32293S-25L:
32293-2.5L:4548173317854
32293-7L-D:
32293S-4X2.5L:
32293-1L:4548173330815
32293S-2.5L:
32293-7L-RC:
32293-4X2.5L:4548173235028
32293-25L:4548173235011
32293-BULK:
32293-7L:4548173235042
32293-VAR: