32249
トルエン
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.7% (GC)
About This Item
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
microbiological culture: suitable
不純物
≤0.0001% thiophene
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% free alkali (as NaOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% S-compounds (as S)
≤0.02% water (Karl Fischer)
色
APHA: ≤10
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496-1.498
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 ppm
Ba: ≤0.1 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤0.5 ppm
Li: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Mo: ≤0.1 ppm
Na: ≤0.5 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sr: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.1 ppm
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
その他情報
The article number 32249-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32249-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32249-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 32249-1L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32249-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32249-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under トルエン
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F - closed cup
引火点(℃)
4.4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32249S-2.5L:4548173257457
32249-108X2.5L:
32249-25L:4548173257365
32249-18L-D:
32249-5L:
32249JP-6X1L:4548173257433
32249-144X2.5L-D:
32249-5L-ALU:
32249S-1L:4548173257440
32249-18L:4548173257334
32249-2.5L-PC:
32249-144X1L-D:
32249-72X2.5L-D:
32249-10L:4548173257310
32249-45L-D:
32249-7L:4548173257419
32249S-6X1L:4548173257471
32249-BULK:
32249-108X2.5L-D:
32249JP-4X2.5L:4548173257426
32249-72X2.5L:4548173257402
32249-45L:4548173257372
32249S-4X2.5L:4548173257464
32249-1L:4548173302744
32249-VAR:
32249-10L-D:
32249-144X1L:4548173257327
32249-200L:4548173257358
32249-4X2.5L:4548173257389
32249-2.5L:4548173257341
32249-144X2.5L:
32249S-1000L:
32249-6X1L:4548173257396